Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Syringes
Ideal for despensing both liquids and gases
277.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for despensing both liquids and gases |
Enthält | Kalibrierungszertifikat rückführbar nach NIST |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Max. Druck | Modell | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Max. Druck | Modell | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17854292
|
Hamilton™
CAL81317 |
1 mL | 200 psi | 1001 | Zementierter Luer-Konus |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17894312
|
Hamilton™
CAL82520 |
25 mL | 100 psi | 1025 | Luer-Lock |
515.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Calibrated
- Luer Tip Cemented Needle (LTN) or PTFE Luer Lock (TLL)
- Guage 22 with point style-2 (Model 1001) and needle sold separately (Model 1025)
- Gas Sterilizable
- Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
- Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
- Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
- Available volumes: 1 mL and 25 mL
- Needles are 51 mm unless user specified
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Kalibrierungszertifikat rückführbar nach NIST | |
122 °F | |
50 °F | |
Je |
Ideal for despensing both liquids and gases | |
Gasdichte Spritze | |
50 °C | |
10 °C |