Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Anti-Rutsch-Unterlage
Fiberlite Flasche
O-Ring
Beschreibung
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Eigenschaften
- O-Ring-Zubehör für 1.000 ml Fiberlite Flaschen
- 4 Stk./Packung
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 4 Stk./Packung |
Volumen bis Rand (metrisch) | 1000mL |
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |
Produkttyp | O-Ring |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fiberlite 1.000 ml-Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur