Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Marke: Eppendorf™ 0030502213
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier versch. Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 80 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Steril
Farbe: Gelb
Spezifikation
Standard | |
Gelb | |
96 | |
1000 μl |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril |