Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für 100-Well Mikroröhrchen
Zur Aufbewahrung kleiner Fläschchen und Mikroröhrchen. In den Fisherbrand™ 100-Well Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen wird der Inhalt dank des Klappdeckels mit Schnappverschluss sicher gehalten.
Marke: Fisherbrand™ HS120203
32.90 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für größere Aufbewahrungsanforderungen bei 1.5/2.0 ml-Mikroröhrchen oder Kryofläschchen.
- Einfach zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss
- 100 Wells
- Well-Durchmesser: 12.3 mm
- Abmessungen: 141 x 151 x 57 mm
- Autoklavierbar
Spezifikation
Klappdeckel | |
Polypropylen | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
100 (1,5 bis 2 ml Röhrchen) | |
5/Packung | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |
Gelb | |
Rechteck | |
Lagerung von Mikroröhrchen | |
Klappdeckel mit Schnappverschluss | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm | |
0,93 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen