Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für 100-Well Mikroröhrchen
Zur Aufbewahrung kleiner Fläschchen und Mikroröhrchen. In den Fisherbrand™ 100-Well Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen wird der Inhalt dank des Klappdeckels mit Schnappverschluss sicher gehalten.
Marke:  Fisherbrand™ HS120201
34.64 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15569811
  • 50.25 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für größere Aufbewahrungsanforderungen bei 1.5/2.0 ml-Mikroröhrchen oder Kryofläschchen.
  • Einfach zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss
  • 100 Wells
  • Well-Durchmesser: 12.3 mm
  • Abmessungen: 141 x 151 x 57 mm
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Klappdeckel
Polypropylen
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
100 (1,5 bis 2 ml Röhrchen)
5/Packung
141 x 151 x 57 mm
151 mm
12,3 mm
Blau
Rechteck
Lagerung von Mikroröhrchen
Klappdeckel mit Schnappverschluss
10 x 10
141 mm
57 mm
0,86 kg
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für 100-Well Mikroröhrchen > Farbe: Blau