Learn More
Hamilton™ 1702 SN 25 μL Pre-Calibrated Syringe
Gas tight syringes are ideal for dispensing both liquids and gases. Precision-machined PTFE plunger tip creates a leak-free seal. With the tight fit, the tip essentially wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Marke:  Hamilton™ CAL80208
Artikelnummer. 17884322
  • 435.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Note: This is a Customized item. The following customer specifications are required upon order: Gauge, Length, and Point Style.  
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Custom
25 μl
Gas Sterilizable
Gastight Syringe
1702 SN
Custom (2, 3, 4, 5, or AS)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 1702 SN 25 μL Pre-Calibrated Syringe > Volume: 25 uL