Learn More
Thermo Scientific™ 100 % Graphit-Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Artikelnummer. 10756144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren
Durchmesser (metrisch):
0,1 bis 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10756144
Marke: Thermo Scientific™ 29053488
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten Sie zuverlässige Anschlüsse für Thermo Scientific™ GC-Geräte mit diesen 100 % Graphit-Dichtkegeln für Thermo Scientific™ Geräte.
Gewährleisten Sie die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific™ GC-Geräts mit Thermo Scientific™ Ferrulen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
Merkmale
  • Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
  • Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ferrule
Beschreibung 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser; Thermo-Geräte
Durchmesser (metrisch) 0,1 bis 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren
Material 100 % Graphit
Menge Pack of 10