Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb, 100 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Artikelnummer. 11797146
Click to view available options
Porengröße:
0.25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.8 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.24 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11797146
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.040.200046
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Diese Analysesiebe aus Edelstahl haben eine Innenhöhe von 45 mm und einen Durchmesser von 100 mm.
  • Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 45 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Analysesieb mit Edelstahlüberzug
  • Weich gelötete Naht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 170°C
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 500 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen).
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Größensortierung von Mineralgemischen, Nüssen, Haselnüssen, Obst
Außendurchmesser (metrisch) 100mm
Mesh Material Edelstahl