Learn More
10 μS/cm Leitfähigkeitsstandard bei 25 °C, Reagecon
Ungefährlicher Standard auf Wasserbasis
Marke: Reagecon CSKC1025
Beschreibung
- Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
- NIST-konform
- Niedriger Temperaturschwankungskoeffizient
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
- Genauigkeit: 10 μS/cm ± 1 %
Spezifikation
HDPE-Flasche | |
Yes | |
Leitfähigkeitsmessgeräte |
250 mL | |
Leitfähigkeitsstandard |