Learn More
Epredia™ Neutral Gepuffertes Formalin (10 %)
Reduzieren Sie mit dem vorgemischten Epredia™ neutralen gepufferten Formalin (10 %) die Exposition gegenüber toxischen Dämpfen. AFIP-formuliert.
Marke: Epredia™ 5700
Beschreibung
Reduzieren Sie mit dem vorgemischten Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ neutralen gepufferten Formalin (10 %) die Exposition gegenüber toxischen Dämpfen. AFIP-formuliert.
Neutral gepuffertes FormalinNBF ist ein Fixiermittel, das den Kontakt mit toxischen Dämpfen reduziert. Es ist als Fertigmischung oder Konzentrat erhältlich, so wird weniger Lagerplatz benötigt und der Kontakt mit Formaldehyd verringert. Eine 1:5-Verdünnung des Konzentrates entspricht einer 10%igen NBF-Fertigmischung.
--Phosphatpuffer stabilisieren den pH Wert zwischen 6,8 und 7,2
--Strenge Qualitätskontrollen garantieren eine Formalinkonzentration von 10%
--Auch in gefrorenem Zustand stabil
Formal-Fixx
Sorgt für gleichmässig gute Qualität und verlängert die Lebensdauer des Rotationsventils Ihres Gewebeeinbettautomaten.
--10%iges neutrales gepuffertes Formalin, phosphatfrei
--Geeignet für die Aufbewahrung aller Präparate, kein übermässiges Schrumpfen oder Verhärten
--Kann zur Aufbewahrung von allen Gewebearten eingesetzt werden kein Vorsortieren der EM-Präparate notwendig
--Als Fertigmischung, vorgefüllt oder als preisgünstiges Konzentrat erhältlich einfach Wasser oder Alkohol zugeben
--Konzentrat unempfindlich gegenüber Frost, reduziert Lagerplatz und Frachtkosten
--Vorgefüllte, auslaufsichere Behälter werden für den Versand in stabilen Kartons verpackt
Zink Formal-Fixx
Fixiermittel der Wahl für optimale HE- und Spezialfärbungen.
--Bestens geeignet für die Immunhistochemie
--Reduziert die Notwendigkeit enzymatischer Antigendemaskierung
--Reduziert Proteinvernetzung, liefert klar definierte nukleäre Details
Pen-Fix
Einzigartiges Fixiermittel aus gepuffertem alkoholischen Formalin.
--Exzellentes Fixiermittel für Gefrierschnitte
--Gut geeignet für Fettgewebe oder dicke Gewebeproben
--Fixierung und Dehydrierung finden gleichzeitig statt die Penetrationsrate ist dreimal schneller als bei 10%igem neutralem gepufferten Formalin
--Kann in allen offenen und geschlossenen Gewebeprozessoren und im Zuschnittbereich verwendet werden
--Empfohlen zur Verwendung als Sekundärfixiermittel in der zweiten/dritten Station des Gewebeeinbettautomaten
Rapid-Fixx
Rapid-Fixx ist bestens geeignet für die Konservierung von Antigenen, da es die enzymatische Demaskierung überflüssig macht und rasch in das Gewebe eindringt. Verwendbar mit dem Epredia™ Rapid-Chrome Frozen Section Stain Kit (9990001) zur Fixierung von Gefrierschnitten.
Beschreibung: NBF Konzentrat
Familie: Richard-Allan Scientific
Menge: 3,78L
Spezifikation
Konzentriert | |
1 gal. | |
Fixation |
Sicherheit und Handhabung
- Neutral Buffered Formalin (Concentrated)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.