Learn More
Epredia™ Neutral Gepuffertes Formalin (10 %)
Artikelnummer. 10473750 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Produkttyp:
Vorgemischt
Vorgemischt, gebrauchsfertig
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10473750
Marke: Epredia™ 5725
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Geringere Belastung durch giftige Dämpfe mit dem vorgemischten Epredia™ neutral gepufferten Formalin (10 %). AFIP-formuliert.
Reduzieren Sie mit dem vorgemischten Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ neutralen gepufferten Formalin (10 %) die Exposition gegenüber toxischen Dämpfen. AFIP-formuliert.
  • Zur pH Stabilisierung im Bereich zwischen 6,8 und 7,2 wird Phosphatpuffer verwendet
  • Strenge Qualitätskontrolle gewährleistet eine Formaldehydkonzentration von 10 %
Teil Nr. 5700 (konzentriert):
  • Konzentrat reduziert Platzbedarf und Kontakt mit Formaldehyd
  • Eine Teil Konzentrat auf vier Teile destilliertes oder deionisiertes Wasser liefert Ergebnisse, die mit den Ergebnissen mit gebrauchsfertig vorgemischtem 10 %igem NBF identisch sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgemischt
Menge 2.5 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol, sodium phosphatedibasic, sodium phosphate monobasic