Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 10 ml-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075367
Click to view available options
Verpackungsart:
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10119860
Marke: Greiner Bio-One 607107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
  • Hochwertiges Polystyrol
  • Klare, gut ablesbare Graduierung
  • Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
  • Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Form: Standard
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 1/10
Verpackungsart Großpackung
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Serologische Pipette