Learn More
Heidolph™ 10° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
2,5 bis 50 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Polymax 2040 ist ein großes Modell und akzeptiert eine Ladekapazität von 10 kg für einen hohen Probendurchsatz
- Über die digitale Anzeige kann die variable Drehzahl von 2.5 bis 50 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für Zellkulturplatten.
- Polymax 2040 hat einen Drehzahlbereich von 2.5 bis 50 U/min, Neigungswinkel von 10° mit 3 D-Bewegung, Plattformmaße 390x 340 mm (B x T), max. Umgebungstemperatur 50 ° C, mit Zeitschaltuhr
- Die analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden.
- Verfügt über einen Neigungswinkel von 10° für eine sehr starke Bewegung.
- Dieses Modell eignet sich für alle Gefäße – Kulturplatten, Medienflaschen, Erlenmeyerkolben. Es sind keine Grenzen gesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 10 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 10 kg |
| Drehzahlbereich | 2,5 bis 50 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230/240 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 230/240 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Zertifizierung/Konformität | EN 60529 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 435 mm |
| Höhe (metrisch) | 208 mm |
| Mehr anzeigen |