Learn More
Heidolph™ 10° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Artikelnummer. 10459882 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
2 bis 50 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10459882
Marke: Heidolph™ 5433221000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Duomax1030 ist ein Modell mittlerer Größe und einem Belastungsgewicht von 5 kg. Er verfügt über einen Neigungswinkel von 10° für eine deutlich stärkere Bewegung.
  • Duomax 1030 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg.
  • Verfügt über einen Neigungswinkel von 10° für eine sehr starke Bewegung.
  • Über die analogen Regler kann die variable Geschwindigkeit zwischen 2 und 50 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für Laborflaschen.
  • Duomax 1030 digitaler Wippschüttler mit Zeitschaltuhr, 290x258-mm-Plattform, 10°-Neigungswinkel und variabler Drehzahl von 2 bis 50 U/min, 230 V AC (Zubehör separat bestellen)
  • Dieses Modell ist geeignet für das modulare Inkubatorsystem und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperatursteuerung bis zu 65 °C erfordern
  • Eine analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Neigungswinkel 10 °
Tragkraft (metrisch) 5 kg
Drehzahlbereich 2 bis 50 U/min
Elektrische Anforderungen 230/240 V, 50/60 Hz
Spannung 230/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Zertifizierung/Konformität EN 60529
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 375 mm
Höhe (metrisch) 185 mm
Breite (metrisch) 320 mm
Reglertyp Elektronisch
Modell Duomax 1030
Luftfeuchtigkeitsbereich 80%
Enthält Rutschfeste Gummimatte
Zeitschaltbereich 1 bis 120 min