Learn More
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Beschreibung
10,11-Dihydrocarbamazepine is used as internal standard during simultaneous determination of carbamazepine and its active metabolite in plasma by liquid chromatography. It can be used in chemiluminescence method for determination of carbamazepine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10,11-Dihydrocarbamazepin wird als interner Standard bei der gleichzeitigen Bestimmung von Carbamazepin und seinem aktiven Metaboliten im Plasma durch Flüssigkeitschromatographie verwendet. Kann in der Chemolumineszenzmethode zur Bestimmung von Carbamazepin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
10,11-Dihydrocarbamazepin wird als interner Standard bei der gleichzeitigen Bestimmung von Carbamazepin und seinem aktiven Metaboliten im Plasma durch Flüssigkeitschromatographie verwendet. Kann in der Chemolumineszenzmethode zur Bestimmung von Carbamazepin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 10,11-Dihydrocarbamazepine |
Schmelzpunkt | 204°C to 206°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 196969 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. |
Formelmasse | 238.29 |
Reinheit (%) | 99% |