Learn More
BINDER™ Gewährleistungsverlängerung 1 Jahr
Die Gewährleistung wird ab Lieferdatum um 1 Jahr verlängert, Verschleißteile sind ausgenommen
621.00 € - 1550.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 1 Jahr erweiterte Garantie – Die Garantie verlängert sich um 1 Jahr ab Lieferdatum, Verschleißteile sind ausgeschlossen |
---|---|
Dauer | 1 Jahr |
Gewährleistung und Service | Extended Warranty |
Produkttyp | 1 Jahr Garantieverlängerung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17079833
|
BINDER™
DL50-0010 |
BINDER Kammern der Serien B, BD, BD-S, BF, E, ED, ED-S, FD, FD-S, FED, FP, KB, KT, M |
621.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17089833
|
BINDER™
DL50-0020 |
Binder Kammern der Serie VD, VDL |
851.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17099833
|
BINDER™
DL50-0030 |
BINDER Kammern der Serien KBW, KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S |
1245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17009843
|
BINDER™
DL50-0040 |
BINDER Schränke Serien MK, MKF, MKT, MKFT |
1550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Warranty extended by one year from delivery date
- Wear parts are excluded
Spezifikation
1 Jahr erweiterte Garantie – Die Garantie verlängert sich um 1 Jahr ab Lieferdatum, Verschleißteile sind ausgeschlossen | |
1 Jahr | |
Extended Warranty | |
1 Jahr Garantieverlängerung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Gewährleistungsverlängerung 1 Jahr