Learn More
Uvex Halbschuh 68082 sw S1 PL PU/TPU W11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Der uvex 1 x-craft ist für Macher:innen konzipiert und unterstützt in jeder Lage und in jeder Tätigkeit.
- Volle Unterstützung und Flexibilität sind durch die Sohle mit uvex bionom x und integrierter flexzone im Vorfußbereich garantiert.
- Außerdem besitzt der uvex 1 x-craft ein next level an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion.
- Die i-PUREnrj planet Zwischensohle sorgt für die konsequente Energierückgabe mit 15% Regranulatanteil.
- Egal ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation, der uvex 1 x-craft ist einfach - the next level Sicherheitsschuh.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Grün |
| Material | Polyurethane |
| Größe | 37 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Latexfrei | Yes |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Mehr anzeigen |