Learn More
1-Trityl-L-Histidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Trityl-L-histidine |
Schmelzpunkt | 210°C (decomposition) |
Beilstein | 767244 |
Formelmasse | 397.47 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |