Learn More
1-Tetradecylboronsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394346
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100888-40-2
Summenformel C14H31BO2
Molekulargewicht (g/mol) 242.21
MDL-Nummer MFCD00093676
InChI-Schlüssel MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
PubChem CID 3528229
IUPAC-Name Tetradecylboronsäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecylboronic acid
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Menge 1 g
Beilstein 1757986
Formelmasse 242.21