Learn More
1-tert-Butyl 4-(pentafluorphenyl) piperidin-1,4-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041244
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 294885-28-2
Summenformel C17H18F5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 395.33
MDL-Nummer MFCD09879992
InChI-Schlüssel PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 11749780
IUPAC-Name 1-tert-butyl 4-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 395.32
Reinheit (%) 95%