Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-Blotting-Lösung
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution ist ein erweitertes Einkomponenten-Meerrettich-Peroxidase-(HRP)-Substrat für Western Blotting und Immunhistochemie.
Marke:  Thermo Scientific™ 37574
Artikelnummer. 16375222
  • 261.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
1-Step™
TMB
Kolorimetrisch
Nitrozellulose, PVDF
250 ml
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA393432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number37574
ChargennummerZJ386582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number37574
ChargennummerZH384854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number37574
ChargennummerZD383124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number37574
ChargennummerZA383123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number37574
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-Blotting-Lösung > 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution; 250 ml