Learn More
uvex Niedrige 1 S1-SRC-Sicherheitsschuhe
Die niedrigen Uvex 1 Sicherheitsschuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Schuhe wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
130.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Gelb |
---|---|
Spitzenmaterial | Elastisch |
Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
Material | Microvelours |
Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15351133
|
uvex
8543835 |
11 cm | 35 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15361133
|
uvex
8543836 |
11 cm | 36 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15371133
|
uvex
8543837 |
11 cm | 37 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15391133
|
uvex
8543839 |
11 cm | 39 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15301143
|
uvex
8543840 |
11 cm | 40 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15321143
|
uvex
8543842 |
11 cm | 42 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15331143
|
uvex
8543843 |
11 cm | 43 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15341143
|
uvex
8543844 |
11 cm | 44 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15361143
|
uvex
8543846 |
11 cm | 46 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15371143
|
uvex
8543847 |
11 cm | 47 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15381143
|
uvex
8543848 |
11 cm | 48 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15391143
|
uvex
8543849 |
11 cm | 49 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15301153
|
uvex
8543850 |
11 cm | 50 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15311153
|
uvex
8543851 |
11 cm | 51 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15321153
|
uvex
8543852 |
11 cm | 52 |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Schuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Abstandgitter | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
Unisex | |
No | |
ESD Safety Shoe |
Elastisch | |
Microvelours | |
Komposit | |
Trainers | |
S1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Niedrige 1 S1-SRC-Sicherheitsschuhe