Learn More
1-Propanol, Purum, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 kg
160 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Propanol |
Dichte | 0.804 g/ml bei 25 °C |
Menge | 20 kg |
Explosionsgrenze | 0.137 |
Flammpunkt | 22 °C (71.6 °F) |
Zündpunkt | 700 °F |
Strukturformel | CH3CH2CH2OH |
Dampfdruck | 10 mmHg (147 °C), 14.9 mmHg (20 °C) |
UN-Nummer | 1274 |
Beilstein | 1098242 |