Learn More
1-Propanol, purum, ≥99 % (GC), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Propanol |
| Schmelzpunkt | –127° |
| Dichte | 0.804 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 97° |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.137 |
| Flammpunkt | 22 °C (71.6 °F) |
| Zündpunkt | 700 °F |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |