Learn More
1-Propanol, Puriss. p.a., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7073721
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
160 kg
Packungsgröße:
1 Liter
160 Kilogramm
2.50 Liter
Artikelnummer. 15693980
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 335381L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 14.9mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.