Learn More
1-Propanol, wasserfrei, 99.9 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384807
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. 11384807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041842.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, antifreezes, rubbing alcohols, soaps, window cleaners, acetone and other chemicals and products. Also referred as ropyl alcohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propyl alcohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt °C to 127°C
Farbe Farblos
Aussehen Clear liquid
Dichte 0.804 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 97°C
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C (59°F)
Zündpunkt 824°C (1515°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.385
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Dampfdruck 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098242
Löslichkeitsinformationen Completely soluble in water. Miscible with propylene glycol.
Formelmasse 60.1