Learn More
1-Propanol, ACS, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 l
4 x 4 L
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Propanol |
Schmelzpunkt | °C to 127°C |
Namenshinweis | In ACS analysis |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.804 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 97°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 15°C (59°F) |
Zündpunkt | 824°C (1515°F) |
Geruch | Alkoholähnlich |
Show More |