Learn More
1-Propansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Propansulfonylchlorid wurde zur Synthese von 1-Alkyl-3-Methylimidazoliumalkansulfonat-ionischen Flüssigkeiten verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in heißem Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei trockener Temperatur aufbewahren.
1-Propansulfonylchlorid wurde zur Synthese von 1-Alkyl-3-Methylimidazoliumalkansulfonat-ionischen Flüssigkeiten verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in heißem Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei trockener Temperatur aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Propanesulfonyl chloride |
Dichte | 1.267 |
Siedepunkt | 78°C to 79°C |
Flammpunkt | 97°C (207°F) |
Geruch | Pungent, Makes Eyes Water |
Strukturformel | CH3CH2CH2SO2Cl |
Brechungsindex | 1.453 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1747500 |