Learn More
1-Propanphosphonsäure-cyclo-anhydrid, 50 Gew.%, Lösung in Dimethylformamid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547210
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS 68957-94-8, 68-12-2
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Flammpunkt 56°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C9H21O6P3
Brechungsindex 1.4500 to 1.4540
MDL-Nummer MFCD00006583
Menge 100 mL
Merck Index 15, 7978
Relative Dichte 1.09
Synonym 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
InChI-Schlüssel PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
IUPAC-Name 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinan-2,4,6-trioxid
Molekulargewicht (g/mol) 318.18
PubChem CID 111923
Formelmasse 318.18
Reinheit (%) ≥50% solids
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.