Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-indol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 236°C to 240°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 301.32 |
Reinheit (%) | 97% |