missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phenylcyclohexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.60 € - 432.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 771-98-2 |
---|---|
Summenformel | C12H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.244 |
MDL-Nummer | MFCD00001542 |
InChI-Schlüssel | WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene |
PubChem CID | 13043 |
IUPAC-Name | Cyclohexen-1-ylbenzol |
SMILES | C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11439017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20602.06 |
5 g |
47.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11449017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20602.14 |
25 g |
151.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11459017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20602.22 |
100 g |
432.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Chemische Identifikatoren
771-98-2 | |
158.244 | |
WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N | |
13043 | |
C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2 |
C12H14 | |
MFCD00001542 | |
1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene | |
Cyclohexen-1-ylbenzol |
Spezifikation
1-Phenylcyclohexene | |
-11°C | |
250°C to 252°C | |
C12H14 | |
MFCD00001542 | |
1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene | |
WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexen-1-ylbenzol | |
13043 | |
97% |
771-98-2 | |
0.992 | |
103°C (217°F) | |
1.57 | |
1905772 | |
Insoluble in water. | |
C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2 | |
158.244 | |
158.24 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-242-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GW6600000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only