Learn More
1-Phenyl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10777973
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14898-87-4
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00004540
InChI-Schlüssel WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenyl-2-propanol, benzyl methyl carbinol, 2-hydroxy-1-phenylpropane, benzylmethylcarbinol, 2-propanol, 1-phenyl, benzeneethanol, .alpha.-methyl, alpha-methyl-phenethyl alcohol, benzeneethanol, alpha-methyl, alpha-methylbenzeneethanol, .alpha.-methylphenethyl alcohol
PubChem CID 94185
IUPAC-Name 1-Phenylpropan-2-ol
SMILES CC(O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-propanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9900g/mL
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.5200 to 1.522
Menge 5 g
Beilstein 06,503
Relative Dichte 0.99
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-2-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /