Learn More
(+/-)-1-Phenyl-1-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439782
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-54-9
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00004564
InChI-Schlüssel DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
PubChem CID 7147
IUPAC-Name 1-Phenylpropan-1-ol
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-1-Phenyl-1-propanol
Dichte 0.994
Siedepunkt 217°C to 219°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 25 g
Beilstein 1906759
Merck Index 14,3768
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥98%