Learn More
1-Phenyl-1,2-ethandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.60 € - 208.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 93-56-1 |
---|---|
Summenformel | C8H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.17 |
MDL-Nummer | MFCD00003546 |
InChI-Schlüssel | PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol |
PubChem CID | 7149 |
IUPAC-Name | 1-Phenylethan-1,2-Diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10506941
|
Thermo Scientific Acros
130590050 |
5 g | Glasflasche |
28.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10603332
|
Thermo Scientific Acros
130590250 |
25 g | Kunststoffflasche |
74.20 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10550594
|
Thermo Scientific Acros
130591000 |
100 g | Kunststoffflasche |
208.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
93-56-1 | |
138.17 | |
PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N | |
7149 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CO)O |
C8H10O2 | |
MFCD00003546 | |
1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol | |
1-Phenylethan-1,2-Diol |
Spezifikation
1-Phenyl-1, 2-ethanediol | |
96.0 | |
61°C to 67°C | |
272°C to 274°C | |
96% min. (GC) | |
HOCH2CH(C6H5)OH | |
06, 907 | |
1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol | |
C1=CC=C(C=C1)C(CO)O | |
138.17 | |
138.17 | |
Kristallines Pulver oder Flocken |
93-56-1 | |
100.0 | |
Weiß bis Beige | |
Echt | |
C8H10O2 | |
MFCD00003546 | |
15, 8991 | |
PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N | |
1-Phenylethan-1,2-Diol | |
7149 | |
97% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 202-258-1
RUO – Research Use Only