Learn More
1-Pentanol, 99 %, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
21.21 € - 534.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 71-41-0 |
---|---|
Summenformel | C5H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
MDL-Nummer | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
InChI-Schlüssel | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
PubChem CID | 6276 |
ChEBI | CHEBI:44884 |
IUPAC-Name | Pentan-1-ol |
SMILES | CCCCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10184170
|
Thermo Scientific Acros
160600250 |
25 mL | Glasflasche |
21.21 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10752581
|
Thermo Scientific Acros
160600010 |
1 L | Glasflasche |
59.50 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10215590
|
Thermo Scientific Acros
160600025 |
2.5 L | Glasflasche |
92.86 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10013313
|
Thermo Scientific Acros
160600251 |
25 L | Metalltrommel |
534.66 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
71-41-0 | |
88.15 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
6276 | |
Pentan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CHEBI:44884 | |
CCCCCO |
Spezifikation
1-Pentanol | |
98.5 | |
-78,0 °C | |
137.0°C to 139.0°C | |
Echt | |
C5H12O | |
1.4083 to 1.4103 | |
01, 383 | |
0.811 | |
Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents | |
CCCCCO | |
88.15 | |
CHEBI:44884 | |
88.15 | |
Rein |
71-41-0 | |
100.0 | |
0.8110g/mL | |
49°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4OH | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
15, 7230 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-1-ol | |
6276 | |
4 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
Gesicht, Hände und ungeschützte Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
Schutzhandschuhe tragen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-752-1
- 1-Pentanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.