Learn More
1-Octen-3-on, 97 %, stabilisiert mit 0.1 % BHA, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397166
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4312-99-6
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00036558
InChI-Schlüssel KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
IUPAC-Name Oct-1-en-3-on
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octen-3-one
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHA
Dichte 0.848
Siedepunkt 56°C to 60°C (16 mmHg)
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.436
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700905
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octen-3-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Octen-3-one