Learn More
1-Oktansulfonsäure, Natriumsalz-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954561
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207596-29-0
Summenformel C8H19NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 234.29
MDL-Nummer MFCD00149551
InChI-Schlüssel MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
IUPAC-Name Natrium;-oktan-1-sulfonat;hydrat
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7SO3Na·H2O
Menge 100 g
Beilstein 04,III,25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: 4g/l methanol
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.