Learn More
1-Octadecylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Octadecylamine is used as asphalt emulsifier, lubricant and dispersants. It acts as a cationic surfactant and find applications is hair rinse bases, wood preservatives, textile softeners, dyeing auxiliaries and pigment grinding aids. It is used in boiler as an additive, which prevents the corrosion arises due to steam. It is a basic building block and used as an intermediate in the preparation of their amine derivatives, ethoxylates and amides. Metal oxide nano crystals having controlled size and shape are prepared by the thermal decomposition of metal nitrates with octadecylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Octadecylamin wird als Asphalt-Emulgator, Schmierstoff und Dispergiermittel verwendet. Es dient als kationisches Tensid und wird für Basen in Haarspülungen sowie für Holzkonservierungsmittel, Textilweichmacher, Färbereihilfsmittel und Pigmentschleifmittel verwendet. Es wird als Additiv für Heizkessel verwendet, um die Korrosion durch Dampf zu verhindern. Es ist ein Grundbaustein und wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung der Amin-Derivate, Ethoxylate und Amide verwendet. Metalloxid-Nanokristalle mit kontrollierter Größe und Form werden durch die thermische Zersetzung von Metallnitraten mit Otadecylamin hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Alkohol, Ether, Benzol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Octadecylamine |
Schmelzpunkt | 53°C to 55°C |
Dichte | 0.862 |
Siedepunkt | 180°C to 183°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | 148°C (298°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)17NH2 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 636111 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water. |
Formelmasse | 269.52 |
Show More |
RUO – Research Use Only