Learn More
1-Octadecen, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984421
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-88-9
Summenformel C18H36
Molekulargewicht (g/mol) 252.48
InChI-Schlüssel CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC-Name Octadec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecene
Schmelzpunkt 17.5°C
Farbe Farblos bis bernsteinfarben
Dichte 0.7890g/mL
Siedepunkt 315°C
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)15CH=CH2
Brechungsindex 1.4435 to 1.4455
Menge 2.5 L
Beilstein 01,226
Relative Dichte 0.789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents
Viskosität 3.6 mm2/s (40°C)
Formelmasse 252.48
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octadecene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.