Learn More
1-Nonanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10000300
Marke: Fisher Chemical N/4020/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAS 143-08-8
Schmelzpunkt -5°C
Siedepunkt 213°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H20O
MDL-Nummer 2990
Menge 500 mL
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
InChI-Schlüssel ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCO
IUPAC-Name Non-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 144.258
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
Formelmasse 144.26g/mol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nonanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.