Learn More
1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure Dinatriumsalz, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430987
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt is the most sensitive determination of trace cobalt reagents used for determination of cobalt and potassium-sensitive reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nitroso-2-Naphthol-3,6-Disulfonsäure-Dinatriumsalz ist das empfindlichste Nachweismittel für Kobaltspurenreagenzien, die zur Bestimmung von kobalt- und kaliumempfindlichen Reagenzien verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-05-3
Summenformel C10H5NNa2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 377.25
MDL-Nummer MFCD00149246
InChI-Schlüssel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Beilstein 3643930
Merck Index 14,6644
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol and ethanol.
IUPAC-Name Dinatrium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalen-2,7-disulfonat
Formelmasse 377.26
Reinheit (%) ≥90%