missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
1-Naphthylmagnesiumbromid, 0.5 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15468037

1-Naphthylmagnesiumbromid, 0.5 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15468037
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15468037

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51159.AE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 703-55-9
Summenformel C10H7BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 231.38
MDL-Nummer MFCD00015768
InChI-Schlüssel VCBWOINKHDKRAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-naphthylmagnesium bromide, naphthylmagnesium bromide, naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl-magnesium bromide, 1-naphthalenylmagnesium bromide, magnesium,bromo-1-naphthalenyl, pziigumposvmsd-uhfffaoysa-m, 1-naphthylmagnesium bromide solution, bromo naphthalen-1-yl magnesium, grignard reagent
PubChem CID 11831277
IUPAC-Name Magnesium;1H-Naphthalen-1-id;Bromid
SMILES [Mg++].[Br-].C1=CC=C2[C-]=CC=CC2=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Naphthylmagnesium bromide
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 231.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in MeTHF

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
1-Naphthylmagnesiumbromid, 0.5 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt