Learn More
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
19.10 € - 255.27 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 99747-74-7 |
---|---|
Summenformel | C11H7F3O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 276.229 |
MDL-Nummer | MFCD00192340 |
InChI-Schlüssel | WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene |
PubChem CID | 378884 |
IUPAC-Name | Naphthalen-1-yl-trifluormethansulfonat |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15431238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55091.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15411238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55091.03 |
1 g |
59.80 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15421238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55091.06 |
5 g |
255.27 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
HinweiseHalten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
99747-74-7 | |
276.229 | |
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N | |
378884 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
C11H7F3O3S | |
MFCD00192340 | |
1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene | |
Naphthalen-1-yl-trifluormethansulfonat |
Spezifikation
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate | |
Rot | |
97°C to 98°C (0.3 mmHg) | |
C11H7F3O3S | |
MFCD00192340 | |
1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
276.229 | |
276.23 | |
Flüssig |
99747-74-7 | |
1.405 g/mL | |
113°C (235°F) | |
1.52 | |
UN3265 | |
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalen-1-yl-trifluormethansulfonat | |
378884 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen