Learn More
1-Naphthalenthiol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10597552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10597552
Marke: Thermo Scientific Acros 415270050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthalenethiol
Namenshinweis 99%
CAS 529-36-2
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 131°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H7S
Brechungsindex 1.6790 to 1.681
MDL-Nummer MFCD00039599
Menge 5 g
Merck Index 15, 6463
Relative Dichte 1.15
Synonym 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
InChI-Schlüssel SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-Name naphthalin-1-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
PubChem CID 68259
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit