Learn More
1-(n-Butyl)-imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1-(n-Butyl)imidazole is used in the synthesis of a heterocyclic mesomeric betaine and 1-(1-butyl-3-imidazolio)propane-3-sulfonate (BIm3S). It acts as an N-coordinated ligand. It is used in the chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis. It is used for preparation of substituted phenyl-containing imidazolium ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(n-Butyl)imidazol wird zur Synthese eines heterozyklischen mesomischen Betain und1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (Blm3S) verwendet. Fungiert als N-koordinierter Ligand. Wird bei der chiralen Trennung von Aminosäuren und anionischen Pharmazeutika durch Kapillarelektrophorese verwendet. Wird zur Herstellung von substituierter phenyl-haltiger imidazoliumhaltiger ionischer Flüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
1-(n-Butyl)imidazol wird zur Synthese eines heterozyklischen mesomischen Betain und1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (Blm3S) verwendet. Fungiert als N-koordinierter Ligand. Wird bei der chiralen Trennung von Aminosäuren und anionischen Pharmazeutika durch Kapillarelektrophorese verwendet. Wird zur Herstellung von substituierter phenyl-haltiger imidazoliumhaltiger ionischer Flüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(n-Butyl)imidazole |
Dichte | 0.948 |
Siedepunkt | 257°C |
Flammpunkt | 145°C (293°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.48 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2690 |
Beilstein | 109499 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform,Methanol. |