Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Methylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382909
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401788-98-5
Summenformel C9H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 250.31
MDL-Nummer MFCD03095437
InChI-Schlüssel MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
PubChem CID 12095228
SMILES COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Dichte 1.21
Brechungsindex 1.478
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
IUPAC-Name 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-iummethylsulfat
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) 99%