Learn More
1-Methylindol-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10172904
1-Methylindol-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172904
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10172904
Marke: Thermo Scientific Acros 426480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32387-21-6
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD01321244
InChI-Schlüssel HVRCLXXJIQTXHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methylindole-3-carboxylicacid, n-methylindole-3-carboxylic acid, pubchem7285, ramosetron impurity 7, acmc-209hsw, 1-methylindole-3-carboxilic acid
PubChem CID 854040
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-indol-3-carbonsäure
SMILES CN1C=C(C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197°C to 200°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer342636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number426480010,426480050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindole-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Methylindol-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >