Learn More
1-Methyl-5 -Phenyl-1 H-Pyrazol-3 -Carbonsäure, 97 %, Acros Organics ™
Artikelnummer. 11320637
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 10199-53-8
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD08271933
InChI-Schlüssel ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
IUPAC-Name 1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%