Learn More
1-Methyl-3-Piperazinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434078
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dieses nützliche Piperazin wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34770-60-0
Summenformel C5H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 114.15
MDL-Nummer MFCD11870124
InChI-Schlüssel KVIZTDNKHOCNAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-oxopiperazine, 1-methyl-3-piperazinone, 1-methylpiperazin-3-one, piperazinone, 4-methyl, pubchem23318, 1-methyl-3-piperizinone, 4-methyl-2-piperazinone, 4-methyl-piperazin-2-one, 2-piperazinone,4-methyl
PubChem CID 13704283
IUPAC-Name 4-Methylpiperazin-2-on
SMILES CN1CCNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-piperazinone
Schmelzpunkt 84°C to 90°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 95%