Learn More
1-Methyl-2-(Tri-n-Butylstannyl)pyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468087
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118486-97-8
Summenformel C17H33NSn
Molekulargewicht (g/mol) 370.168
MDL-Nummer MFCD01319022
InChI-Schlüssel DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
PubChem CID 2769397
IUPAC-Name Tributyl-(1-methylpyrrol-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Dichte 1.122
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 370.15
Reinheit (%) 98%